Learn More
Ácido 2-fenilbencimidazol-5-sulfónico, 98%
Código de producto. 10611833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10611833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10792471 25 g Frasco de vidrio 25 g
10259153 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10611833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274,29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27503-81-7
Fórmula molecular C13H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 274.29
Número MDL MFCD00053007
Clave InChI UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
Nombre IUPAC Ácido 2-fenil-3H-bencimidazol-5-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3647
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación