Learn More
2-Fenilazepana, TRC
Código de producto. 30425661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425661 100 mg
30417809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3466-82-8
Fórmula molecular C12H17N
Peso molecular (g/mol) 175.27
Sinónimo Hexahydro-2-phenyl-1H-azepine, 2-Phenyl-hexamethylenimine, 2-Phenylhexahydroazepine, 2-Phenylperhydroazepine
Nombre IUPAC 2-fenilazepano
SMILES C1CCNC(CC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylazepane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1361