Learn More
Ácido 2-(fenilamino)nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Phenylamino)nicotinic Acid |
| CAS | 16344-24-4 |
| Fórmula molecular | C12H10N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-12(16)10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=CC=N2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-anilinopiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0742 |