Learn More
2-fenilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylacetophenone |
| CAS | 451-40-1 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,2-Diphenylethanone, 1,2-Diphenylethan-1-one, 1,2-Diphenylethanone, Benzyl phenyl ketone, Deoxybenzoin, Desoxybenzoin, NSC 131456, NSC 249236, NSC 6097, Phenyl Benzyl Ketone, Phenylmethyl Phenyl Ketone, α-Phenylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2 |
| SMILES | O=C(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,2-difeniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0888 |