Learn More
2-fenilacetohidrazida, TRC
Código de producto. 30423223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423223 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30423223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32106810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylacetohydrazide
CAS 937-39-3
Fórmula molecular C8H10N2O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenilacetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 150.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793