Learn More
2-fenilacetohidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylacetohydrazide |
| CAS | 937-39-3 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0793 |