Learn More
2-Fenilacetimidamida Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30428345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428345 250 mg -
30420460 1 g 1 g
30412046 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335588250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2498-46-6
Fórmula molecular C8H10N2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 170.64
Sinónimo Benzeneethanimidamide, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetamidine, 2-phenyl-, hydrochloride (6CI, 7CI), Acetamidine, 2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Benzeneethanimidamide, monohydrochloride (9CI), 2-Phenylacetamidine hydrochloride, Phenylacetamidine hydrochloride, α-Phenylacetamidine hydrochloride, 2-Phenylacetimidamide hydrochloride
Nombre IUPAC 2-feniletanimidamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylacetimidamide Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2.ClH/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0611