Learn More
2'-Fenillacetanilida, TRC
Código de producto. 30412709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412709 250 mg
30421256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319220250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-47-5
Fórmula molecular C14H13NO
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo N-[1,1'-Biphenyl]-2-ylacetamide, 2-(Acetylamino)-1,1'-biphenyl, 2-Acetamidobiphenyl2-Phenyl-N-acetylaniline, N-(1,1'-Biphenyl-2-yl)acetamide, N-(2-(Phenyl)phenyl)acetamide, N-(2-Biphenylyl)acetamide, N-Acetyl-2-aminobiphenyl, N-Acetyl-o-biphenylamine, NSC 3158, NSC 50998, o-Phenylacetanilide
Nombre IUPAC N-(2-fenilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Phenylacetanilide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-10-6-5-9-13(14)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0997