Learn More
2-Fenilacetamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465028 5 g 5 g
15475028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58835.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19227-11-3
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD05864463
Clave InChI FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
PubChem CID 9566465
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-feniletanimidamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylacetamidoxime
Punto de fusión 66°C to 67°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%