Learn More
2-Fenilacetamida, TRC
Código de producto. 30137390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30137390 25 g 25 g
30005838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137390 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP33555425G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-81-1
Fórmula molecular C8 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 135.16
Sinónimo Phenylacetamide, Benzeneacetamide, Acetamide, 2-phenyl- (6CI,8CI), Benzenediacetamide (7CI), 2-Phenylacetamide, NSC 1877, Phenacetamide, Phenyl-β-acetylamine, Phenylacetic acid amide, α-Phenylacetamide, α-Toluamide, α-Toluimidic acid
Nombre IUPAC 2-fenilacetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenylacetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684
Porcentaje de pureza >95%