Learn More
2'-fenil-m-terfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Phenyl-m-terphenyl |
| CAS | 1165-14-6 |
| Fórmula molecular | C24 H18 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3'-Phenyl-o-terphenyl, NSC 167324, 1,2,3-Triphenylbenzene, 2,3-Diphenylbiphenyl, 3'-Phenyl-1,1':2',1''-terphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H18/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(20-13-6-2-7-14-20)24(22)21-15-8-3-9-16-21/h1-18H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2cccc(c3ccccc3)c2c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trifenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.141 |