Learn More
2-fenil-d5-4,4-dimetil-4,5-dihidrooxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-d5-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole |
| CAS | 639516-58-8 |
| Fórmula molecular | C11 2H5 H8 N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO/c1-11(2)8-13-10(12-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C2=NC(C)(C)CO2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetil-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1311 |