Learn More
2-(fenil-d5)-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Phenyl-d5)-2-propanol |
| CAS | 113305-63-8 |
| Fórmula molecular | C9H7D5O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(Pentadeuterophenyl)-2-propanol, α,α-Dimethylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | OC(C)(C)C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(fenil-d5)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 141.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.12 |