Learn More
2-Fenil-5-oxazolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332705 1 g 1 g
11342705 5 g 5 g
11352705 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00194.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
2-Phenyl-5-oxazolone is a reagent used as a masked glycine equivalent and for the formation of heterocyclic structures, it can be used to produce 4-benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fenil-5-oxazolona es un reactivo que se utiliza como equivalente de glicina enmascarada y para la formación de estructuras heterocíclicas. Se puede usar para producir 4-bencilidene-2-fenil-4H-oxazol-5-ona.
Solubilidad
Soluble en los disolventes orgánicos más comunes.
Notas
Sensible al aire. Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1199-01-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00014517
Clave InChI QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
Nombre IUPAC 2-fenil-4H-1,3-oxazol-5-ona
SMILES C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-5-oxazolone
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 1 g
Beilstein 128465
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%