Learn More
2-Fenil-4-penten-2-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429726 5 g 5 g
11439726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20248.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4743-74-2
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.232
Número MDL MFCD00060886
Clave InChI BELRNEPYFJNSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-4-penten-2-ol, 2-phenyl 4-penten-2-ol, allyl methyl phenyl carbinol, phenyl-methyl-allyl-carbinol
PubChem CID 143761
Nombre IUPAC 2-Fenilpent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-4-penten-2-ol
Densidad 0.99
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%