Learn More
2-fenil-4-nitrosofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-4-nitrosophenol |
| CAS | 38104-96-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Nitroso[1,1'-biphenyl]-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b7-5+ |
| SMILES | C\C(=C/C(C)(C)C)\C=O |
| Nombre IUPAC | (E)-2,4,4-trimetilpent-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 126.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.104 |