Learn More
2-Fenil-3-butín-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12659651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12659651 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 12659651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199691000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Nombre de nota 98+%
CAS 127-66-2
Punto de fusión 50.0°C to 52.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H10O
Fórmula lineal HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 06,II,559
Índice Merck 10,7158
Sinónimo 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene and most other common,organic solvents
Clave InChI KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Nombre IUPAC 2-fenilbut-3-in-2-ol
Peso molecular (g/mol) 146.19
PubChem CID 92098
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.