Learn More
2-Fenil-3-butín-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol |
| Punto de fusión | 50.0°C to 52.0°C |
| Punto de ebullición | 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 96°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HC≡CC(C6H5)(OH)CH3 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 06,II,559 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.