Learn More
2-Fenil-3-butín-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427196 100 g 100 g
11408970 5 g 5 g
11417196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25515.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-66-2
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.189
Número MDL MFCD00004454
Clave InChI KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
Nombre IUPAC 2-fenilbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Punto de fusión 49°C to 53°C
Densidad 1.031
Punto de ebullición 92°C to 93°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1100096
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%