Learn More
2-Fenil-2-(piridina-2-il)etano-1-amina, TRC
Código de producto. 30424145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424145 100 mg
30415286 1 g
30420607 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP205451100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95898-97-8
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.26
Nombre IUPAC 2-fenil-2-piridina-2-iletanola
SMILES NCC(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H,10,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157