Learn More
2-Fenil-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-2-propanol |
| CAS | 617-94-7 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenemethanol, α,α-dimethyl-, 2-Phenyl-2-propanol, Benzyl alcohol, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanol, 1-Hydroxycumene, 1-Methyl-1-phenylethanol, 2-Hydroxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanol, 2-Phenylisopropanol, 2-Propanol, 2-phenyl-, Dimethylphenylcarbinol, Dimethylphenylmethanol, NSC 1261, NSC 212537, Phenyldimethylcarbinol, α,α-Dimethylbenzyl alcohol, α-Cumyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0888 |