Learn More
2-Fenil-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10133280 25 g Frasco de vidrio 25 g
10735611 5 g Frasco de vidrio 5 g
10475485 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10133280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130830250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-94-7
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00004456
Clave InChI BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32°C to 34°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9730g/mL
Punto de ebullición 88°C to 90°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.5190 to 1.522
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 506
Gravedad específica 0.973
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse