Learn More
2-Fenil-2-propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493057 25 g 25 g
11403067 100 g 100 g
11413067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15580.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. Se utiliza como producto químico intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-94-7
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00004456
Clave InChI BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-propanol
Punto de fusión 29°C to 34°C
Densidad 0.973
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.5196
Cantidad 25 g
Beilstein 1905012
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98%