Learn More
2-Fenil-2-piperidinoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10651565 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10651565 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor XBX00107DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile
CAS 5766-79-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H16N2
Número MDL MFCD00023711
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-phenyl-2-piperidinoacetonitrile, usaf a-2217, 2-phenyl-2-piperidin-1-yl acetonitrile, acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino, 1-piperidineacetonitrile, alpha-phenyl, 1-piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl, alpha-tolunitrile-alpha-piperidino, alpha-tolunitrile, alpha-piperidino, alpha-1-piperidyl-alpha-tolunitrile, 1-a-cyanobenzyl-piperidine
Clave InChI IXQJQHORYHYKBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 2-fenil-2-piperidin-1-ilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 200.285
PubChem CID 21989
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%