Learn More
2-fenil-2-pentenal, (E)+(Z), +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430214 25 g 25 g
11420214 5 g 5 g
11440214 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13635.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3491-63-2 | C11H12O | 160.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3491-63-2
Fórmula molecular C11H12O
Peso molecular (g/mol) 160.216
Número MDL MFCD00051835
Clave InChI YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Sinónimo 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
Nombre IUPAC (Z)-2-fenilpent-2-enal
SMILES CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-pentenal
Nombre de nota (E)+(Z)
Densidad 1.005
Punto de ebullición 124°C to 126°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 25 g
Beilstein 1859032
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza ≥90%