Learn More
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-2-imidazoline |
| Nombre de nota | 98+% |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 94°C to 99°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 188°C (20.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 201°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Phenyl-2-imidazoline
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?