Learn More
2-Fenil-2-imidazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435298 50 g 50 g
15425298 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59095.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-49-2
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00005180
Clave InChI BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
Nombre IUPAC 2-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-imidazoline
Punto de fusión 99°C to 104°C
Color Marrón
Temperatura de inflamación 201°C (394°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 119250
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo