Learn More
2-Fenil-2-butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412257 5 g 5 g
11422257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14185.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4411-89-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fenil-2-butenal se utiliza como aditivo alimentario. También se utiliza como intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en aceite y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4411-89-6
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00053158
Clave InChI DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Sinónimo 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenal
PubChem CID 6429333
Nombre IUPAC (2E)-2-phenylbut-2-enal
SMILES C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-butenal
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de ebullición 115°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)