Learn More
2-Fenil-2-(1-piperidinil)propano, TRC
Código de producto. 30009434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009434 100 mg 100 miligramos
30007232 25 mg 25 miligramos
30004383 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92321-29-4
Fórmula molecular C14 H21 N
Peso molecular (g/mol) 203.32
Nombre IUPAC 1-(2-fenilpropan-2-il)piperidina
SMILES CC(C)(N1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-(1-piperidinyl)propane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N/c1-14(2,13-9-5-3-6-10-13)15-11-7-4-8-12-15/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1674
Porcentaje de pureza >95%