Learn More
(2-Fenil-1H-imidazol-4-il)metanol, TRC
Código de producto. 30421135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421135 250 mg
30421570 500 mg
30410251 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP229425250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43002-54-6
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.2
Nombre IUPAC (2-fenil-1H-imidazol-5-il)metanol
SMILES OCc1cnc([nH]1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O/c13-7-9-6-11-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-6,13H,7H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0793