Learn More
2-fenil-1H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30423629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423629 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30423629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31992025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzimidazole
CAS 716-79-0
Fórmula molecular C13 H10 N2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
SMILES c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0844