Learn More
(+/-)-2-Fenil-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485467 50 g 50 g
11495467 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23473.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1123-85-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-85-9
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004736
Clave InChI RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-1-propanol, hydratropic alcohol, hydratropyl alcohol, 2-phenylpropanol-1, beta-methylphenethyl alcohol, 2-phenylpropyl alcohol, 1-propanol, 2-phenyl, 1-hydroxy-2-phenylpropane, 2-phenylpropanol, benzeneethanol, .beta.-methyl
PubChem CID 14295
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-1-ol
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Phenyl-1-propanol
Punto de fusión -37°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.5262
Cantidad 50 g
Beilstein 1906760
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 97%