Learn More
Ácido 2-fenil-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10501512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10501512 250 mg 250 miligramos
10009191 1 g 1 g
10620466 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18301CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7113-10-2
Fórmula molecular C10H6NO2S
Peso molecular (g/mol) 204.22
Número MDL MFCD00141954
Clave InChI IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%