Learn More
Cloruro de 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10019191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10019191 250 mg 250 miligramos
10121112 1 g 1 g
10103344 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10019191 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18302CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 36094-04-9
Fórmula molecular C10H6ClNOS
Peso molecular (g/mol) 223.674
Clave InChI ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
PubChem CID 2776472
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.68
Porcentaje de pureza 95%