Learn More
2-Fenil-1,3-tiazol-4-carbaldehído, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10059211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10059211 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10049211 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10059211 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18304DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 20949-81-9
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Número MDL MFCD02681934
Clave InChI OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
Nombre IUPAC 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 95%