Learn More
2-Fenil-1,3-tiazol-4-carbaldehído, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10049211 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10059211 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049211 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18304CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 20949-81-9
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Número MDL MFCD02681934
Clave InChI OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
Nombre IUPAC 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 95%