Learn More
(2-Fenil-1,3-tiazol-4-il)metilamina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10041124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10079231 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10356304 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18313DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 165736-03-8
Fórmula molecular C10H10N2S
Peso molecular (g/mol) 190.264
Número MDL MFCD02682055
Clave InChI PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
Nombre IUPAC (2-fenil-1,3-tiazol-4-il)metanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 97%