Learn More
2-Fenil-1,3-propanodiol, TRC
Código de producto. 30428327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30428327 1 g
1 options
Código de producto. 30428327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3360901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1570-95-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo 2-Phenyl-1,3-propane-1,1,3,3-diol, NSC 78023
Nombre IUPAC 2-fenilpropano-1,3-diol
SMILES OCC(CO)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837