Learn More
2-Fenil-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443298 25 g 25 g
15433298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56761.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1570-95-2 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1570-95-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00236056
Clave InChI BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
PubChem CID 254178
Nombre IUPAC 2-fenilpropano-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 53°C to 56°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%