Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-1,3-propanediol |
| Punto de fusión | 54.0°C to 56.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Phenyl-1,3-propanediol