Learn More
2-Fenil-1,3-propanediol, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15535176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535176 1 g 1 g
15545176 5 g 5 g
15555176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15535176 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455900010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1570-95-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Clave InChI BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
PubChem CID 254178
Nombre IUPAC 2-fenilpropano-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 54.0°C to 56.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenyl-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1