Learn More
2-Fenoxipropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454630 250 mg 250 miligramos
11464630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50720.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6437-49-6 | C9H14ClNO | 187.667 g/mol
2-Phenoxypropylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fenoxipropilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6437-49-6
Fórmula molecular C9H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 187.667
Número MDL MFCD07781046
Clave InChI CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxypropylamine hydrochloride, 2-phenoxypropan-1-amine hydrochloride, 2-phenoxypropylamine hcl, 1-aminopropan-2-yl oxy benzene hydrochloride, acmc-20annz, 2-phenoxypropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24212021
Nombre IUPAC 2-fenoxipropan-1-amina; clorhidrato
SMILES CC(CN)OC1=CC=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxypropylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%