Learn More
Ácido 2-fenoxipropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenoxypropionic acid |
| CAS | 940-31-8 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Propionic acid','2-phenoxy- (7CI,8CI), 2-Phenoxypropanoic acid, (±)-2-Phenoxypropionic acid, 2-PPA, 2-Phenoxypropionic acid, DL-2-Phenoxypropionic acid, NSC 1866, NSC 404102, α-Methylphenoxyacetic acid, α-Phenoxypropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-7(9(10)11)12-8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(Oc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-fenoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |