Learn More
(2-Fenoxifenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10317454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10317454 250 mg 250 miligramos
10082264 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49909CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 13807-84-6
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00017297
Clave InChI VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
Nombre IUPAC (2-fenoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Phenoxyphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%