Learn More
Ácido 2-fenoxinicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389559 1 g 1 g
11423594 5 g 5 g
11433594 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11247.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35620-71-4 | C12H9NO3 | 215.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35620-71-4
Fórmula molecular C12H9NO3
Peso molecular (g/mol) 215.208
Número MDL MFCD00014629
Clave InChI CQGAXJGXGLVFGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy, 2-phenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy-nicotinic acid, acide 2-phenoxy nicotinique french, acide 2-phenoxy nicotinique, acmc-20a2ql, maybridge1_000744, cambridge id 5832716, 2-phenoxy nicotinic acid
PubChem CID 123450
Nombre IUPAC ácido 2-fenoxipiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxynicotinic acid
Punto de fusión 179°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 172906
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 98%