Learn More
[2-(Fenoximetil)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682695 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10682695 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58509DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS 34904-98-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H14O2
Número MDL MFCD08690312
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-phenoxymethyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-phenoxymethyl, 2-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
Clave InChI RMRTWBZKENSMCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2CO
Nombre IUPAC [2-(fenoximetil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 214.264
PubChem CID 22932170
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%