Learn More
2'-Fenoximetanosulfonaniluro, TRC
Código de producto. 30422973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422973 25 g 25 g
30411592 100 mg -
30411918 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31861825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51765-51-6
Fórmula molecular C13 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 263.31
Sinónimo N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. B (EP)
Nombre IUPAC N-(2-fenoxifenil)metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0616