Learn More
2-Fenoxilanilina, TRC
Código de producto. 30134574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134574 25 g 25 g
30133047 100 g 100 g
17962285 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29820025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2688-84-8
Fórmula molecular C12 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 185.22
Sinónimo 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Benzenamine, 2-phenoxy-, Aniline, o-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Phenoxybenzenamine, 2-Aminodiphenyl ether, 2-Aminophenyl phenyl ether, 2-Phenoxaniline, 2-Phenoxylaniline, 2-Phenoxyphenylamine, NSC 39655, o-Aminodiphenyl ether, o-Aminophenyl phenyl ether, o-Phenoxyaniline
Nombre IUPAC 2-fenoxianilina
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyaniline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841
Porcentaje de pureza >95%