Learn More
2-Fenoxietilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494903 25 g 25 g
11474903 1 g 1 g
11484903 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12225.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1758-46-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Organic intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1758-46-9
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00052975
Clave InChI IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
Nombre IUPAC 2-fenoxietanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethylamine
Densidad 1.048
Punto de ebullición 88°C to 90°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2NH2
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 774671
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%