Learn More
Cloruro de 2-fenoxietilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337726 5 g 5 g
11347726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11345.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-86-6
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00018946
Clave InChI VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethoxy benzene, beta-chlorophenetole, 2-phenoxyethyl chloride, benzene, 2-chloroethoxy, 2-chloroethyl phenyl ether, b-chlorophenetole, phenetole, .beta.-chloro, phenoxyethyl chloride, benzene, chloroethoxy, 2-chloroethyoxy benzene
PubChem CID 12156
Nombre IUPAC 2-cloroetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethyl chloride
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 88°C to 93°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.5335
Cantidad 5 g
Beilstein 971048
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%